Learn More
2-Aminopyrimidin-5-Boronsäure Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Aminopyrimidin-5-Boronsäure-Pinacolester wird bei der Herstellung von Phosphoinositid-3-Kinasen (PI3K)-Hemmern verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Säuren. Lagerung bei -2 °C.
2-Aminopyrimidin-5-Boronsäure-Pinacolester wird bei der Herstellung von Phosphoinositid-3-Kinasen (PI3K)-Hemmern verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Säuren. Lagerung bei -2 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester |
| Schmelzpunkt | 206°C to 208°C |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Soluble in chloroform. |
| Formelmasse | 221.06 |
| Reinheit (%) | 96% |