Learn More
2-Aminopropan-1,3-diol, TRC
Artikelnummer. 30315990
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315990 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315990 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6281151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminopropane-1,3-diol
CAS 534-03-2
Summenformel C3H9NO2
Menge 1 g
Synonym 1,3-Dihydroxy-2-propylamine, 1,3-Dihydroxyisopropylamine, 2-Amino-1,3-dihydroxypropane, 2-Amino-1,3-propanediol, 2-Aminoglycerol, 2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethylamine, NSC 93746, Serinol
InChI-Formel InChI=1S/C3H9NO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2,4H2
SMILES NC(CO)CO
IUPAC-Name 2-Aminopropan-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 91.11
Formelmasse 91.0633