Learn More
2-(Aminomethyl)pyrazin, TRC
Artikelnummer. 30309868
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309868 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309868 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61744010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Aminomethyl)pyrazine
CAS 20010-99-5
Summenformel C5 H7 N3
Menge 10 g
Synonym (Aminomethyl)-pyrazine, Pyrazinemethanamine, NSC 105567, Pyrazin-2-ylmethanamine, [(Pyrazin-2-yl)methyl]amine
InChI-Formel InChI=1S/C5H7N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H,3,6H2
SMILES NCc1cnccn1
IUPAC-Name Pyrazin-2-ylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 109.129
Formelmasse 109.064