Learn More
2-(Aminomethyl)indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490598
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15490598 250 mg 250 Milligramm
15470598 1 g 1 Gramm
15480598 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490598 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54281.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 21109-25-1 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
2-(Aminomethyl)indole is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Aminomethyl)indol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21109-25-1
Summenformel C9H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 146.193
MDL-Nummer MFCD03422512
InChI-Schlüssel RNAODKZCUVVPEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indol-2-ylmethyl amine, 1h-indol-2-yl methanamine, 1h-indole-2-methanamine, 1-1h-indol-2-yl methanamine, 2-aminomethyl indole, 2-aminomethylindole, c-1h-indol-2-yl-methylamine, 2-indolemethylamine, 1h-indol-2-yl methylamine, indol-2-ylmethylamine
PubChem CID 582331
IUPAC-Name 1H-Indol-2-ylmethanamin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Aminomethyl)indole
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 97%