Learn More
2-(Aminomethyl)benzimidazoldihydrochlorid-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11321917 5 g 5 Gramm
11331917 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07440.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5993-91-9 | C8H11Cl2N3 | 220.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5993-91-9
Summenformel C8H11Cl2N3
Molekulargewicht (g/mol) 220.10
MDL-Nummer MFCD00012677
InChI-Schlüssel HAEYZZSSSUIZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzo d imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 2-aminomethyl benzimidazole dihydrochloride, 1h-benzimidazole-2-methanamine, dihydrochloride, 1h-1,3-benzodiazol-2-ylmethanamine dihydrochloride, 1h-1,3-benzodiazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 2-aminomethylbenzimidazole dihydrochloride, c-1h-benzoimidazol-2-yl-methylamine dihydrochloride, benzimidazol-2-ylmethylamine, chloride, chloride, 1-1h-1,3-benzodiazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 1h-benzo d imidazol-2-yl methanamine 2hcl
PubChem CID 2723957
IUPAC-Name 1H-benzimidazol-2-ylmethanamin;Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.NCC1=NC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride hydrate
Schmelzpunkt ∽264°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 3698942
Formelmasse 220.10 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%