Learn More
2-Aminoisobuttersäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020908
29.62 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
62-57-7
C4H9NO2
103.121
MFCD00008049
FUOOLUPWFVMBKG-UHFFFAOYSA-N
2-aminoisobutyric acid, 2-methylalanine, alanine, 2-methyl, alpha-aminoisobutyric acid, 2-amino-2-methylpropionic acid, h-aib-oh, alpha-methylalanine, alpha-aminoisobutanoic acid, a-aminoisobutyric acid, 2-amino isobutyric acid
6119
CHEBI:27971
2-Amino-2-methylpropansäure
CC(C)(C(=O)O)N
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
62-57-7
C4H9NO2
103.121
MFCD00008049
FUOOLUPWFVMBKG-UHFFFAOYSA-N
2-aminoisobutyric acid, 2-methylalanine, alanine, 2-methyl, alpha-aminoisobutyric acid, 2-amino-2-methylpropionic acid, h-aib-oh, alpha-methylalanine, alpha-aminoisobutanoic acid, a-aminoisobutyric acid, 2-amino isobutyric acid
6119
CHEBI:27971
2-Amino-2-methylpropansäure
CC(C)(C(=O)O)N
2-Aminoisobutyric acid is a non- protein amino acid present in some antibiotics. It acts as a strong helix inducer in peptides. It is non-metabolisable used in bioassays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Aminoisobuttersäure ist eine nicht in Proteinen enthaltene Aminosäure, die in einigen Antibiotika vorkommt. Sie fungiert als starker Helixinduktor in Peptiden. Sie ist nicht metabolisierbar und wird in Bioassays verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Aminoisobutyric acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Beilstein 506496
Merck Index 14,445
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 99%