Learn More
2-Aminoindanhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466810
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466810 5 g 5 Gramm
11456810 1 g 1 Gramm
11476810 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466810 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14083.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2338-18-3 | C9H11ClN | 168.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2338-18-3
Summenformel C9H11ClN
Molekulargewicht (g/mol) 168.64
MDL-Nummer MFCD00012549
InChI-Schlüssel DLYRFJDJKGGVKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoindan hydrochloride, 2-aminoindane hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-inden-2-amine hydrochloride, 2-aminoindane hcl, 2-indanamine hydrochloride, 2-indanamine, hydrochloride, 2-indanylamine hydrochloride, su 8629 hydrochloride, indan-2-ylammonium chloride, indan-2-ylamine hydrochloride
PubChem CID 122764
IUPAC-Name 2,3-dihydro-1H-inden-2-amin;hydrochlorid
SMILES [Cl].NC1CC2=CC=CC=C2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoindane hydrochloride
Schmelzpunkt 243°C to 248°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 3913700
Formelmasse 169.66
Reinheit (%) 98%