Learn More
(+/-)-2-Aminoheptan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459907 25 g 25 Gramm
11469907 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22863.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 123-82-0 | C7H17N | 115.22 g/mol
(±)-2-Aminoheptane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+/-)-2-Aminoheptan wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (9 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-82-0
Summenformel C7H17N
Molekulargewicht (g/mol) 115.22
MDL-Nummer MFCD00008101
InChI-Schlüssel VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil
PubChem CID 5603
IUPAC-Name Heptan-2-amin
SMILES CCCCCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Aminoheptane
Dichte 0.768
pH 11.45
Siedepunkt 142°C to 144°C
Flammpunkt 33°C (91°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.419
Menge 25 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 635676
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9802
Löslichkeitsinformationen Soluble in water ( 9g/L at 20°C).
Formelmasse 115.22
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-2-Aminoheptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Heptanamine