Learn More
2-Aminoethylphosphonsäure, TRC
Artikelnummer. 30322177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322177 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322177 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6158501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoethylphosphonic Acid
CAS 2041-14-7
Summenformel C2 H8 N O3 P
Menge 1 g
Synonym P-(2-Aminoethyl)phosphonic Acid, (2-Aminoethyl)phosphonic Acid, 2-Aminoethanephosphonic Acid, Ciliatine, NSC 133837, Phosphonoethylamine, beta-Aminoethylphosphonic Acid
SMILES NCCP(=O)(O)O
Molekulargewicht (g/mol) 125.06