Learn More
2-Aminoethylsulfat, TRC
Artikelnummer. 30327512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327512 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327512 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60954550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoethyl Sulfate
CAS 926-39-6
Summenformel C2H7NO4S
Menge 50 g
Synonym 2-Aminoethanol Hydrogen Sulfate (Ester), 2-Aminoethyl Hydrogen Sulfate, 2-Aminoethyl Sulfate, 2-Aminoethyl Sulfuric Acid, Ethanolamine O-Sulfate, Ethanolamine Sulfate, Mono(2-aminoethyl) Sulfate, NSC 204188, NSC 3532, WAS-34
SMILES NCCOS(=O)(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 141.15
Formelmasse 141.0096