Learn More
2-Aminoethylwasserstoffsulfat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10375780 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10375780 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10539790 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10493205 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10375780 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 103641000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 926-39-6 | C2H7NO4S | 141.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 926-39-6
Summenformel C2H7NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 141.14
MDL-Nummer MFCD00008179
InChI-Schlüssel WSYUEVRAMDSJKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine o-sulfate, aminoethyl sulfate, 2-aminoethyl sulfate, mono 2-aminoethyl sulfate, 2-aminoethyl hydrogen sulphate, sulfuric acid mono 2-aminoethyl ester, was-34, 2-aminoethylhydrogensulfate, unii-9c8f910hlk, ethanol, 2-amino-, hydrogen sulfate ester
PubChem CID 70223
IUPAC-Name (2-aminoethoxy)sulfonic acid
SMILES NCCOS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoethyl hydrogen sulfate
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 277°C to 280°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCH2CH2OSO3H
Menge 100 g
Beilstein 04, 276
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insolube in ethanol
Formelmasse 141.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver