Learn More
2-Aminoethanthiolhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10424025 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10424025 500 g Glasflasche 500 Gramm
10393572 5 g Glasflasche 5 Gramm
10113540 25 g Glasflasche 25 Gramm
10295810 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10424025 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 153775000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 156-57-0 | C2H8ClNS | 113.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156-57-0
Summenformel C2H8ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 113.60
MDL-Nummer MFCD00012904
InChI-Schlüssel OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
SMILES [H+].[Cl-].NCCS
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 2-Aminoethanethiol hydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 66.0°C to 70.0°C
Farbe Weiß
Dichte .75g/mL
Verlust bei Trocknung 1% max. (50°C, 4 hrs, 100mm Hg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2CH2SH·HCl
Menge 500 g
Beilstein 04, 286
Merck Index 15, 2776
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in alcohol
IUPAC-Name Wasserstoff-2-aminoethan-1-thiolchlorid
Formelmasse 113.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminoethanethiol hydrochloride
Signalord
  • Achtung
Farekategori
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faresætning
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sikkerhedssætning
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.