Learn More
2-Aminoethanethiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4229057 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11331143
Marke: Thermo Scientific Acros 434710050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 60-23-1 | C2H7NS | 77.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-23-1
Summenformel C2H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 77.15
MDL-Nummer MFCD00008196
InChI-Schlüssel UFULAYFCSOUIOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cysteamine, mercaptamine, thioethanolamine, becaptan, mercamine, cysteinamine, beta-mercaptoethylamine, 2-mercaptoethylamine, cysteamin, lambraten
PubChem CID 6058
ChEBI CHEBI:17141
IUPAC-Name 2-Aminoethanthiol
SMILES NCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoethanethiol
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 95.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Iodimetry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2CH2CH2SH
Menge 5 g
Merck Index 15,2776
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble.
Formelmasse 77.15
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminoethanethiol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.