Learn More
(+/-)-2-Aminobutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459923
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459923 2500 mL 2500 Milliliter
11449923 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459923 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13014.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13952-84-6 | C4H11N | 73.14 g/mol
(±)-2-Aminobutane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+/-)-2-Aminobutan ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie und Agrochemie.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Es ist luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13952-84-6
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.14
MDL-Nummer MFCD00008094
InChI-Schlüssel BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
PubChem CID 24874
ChEBI CHEBI:74526
IUPAC-Name Butan-2-amin
SMILES CCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Aminobutane
Schmelzpunkt -104°C
Dichte 0.722
pH 12.5
Siedepunkt 63°C to 64°C
Flammpunkt −19°C (−2°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.393
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1361345
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,1544
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 73.14
Reinheit (%) 98%