Learn More
2-Aminobenzotrifluorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Trifluoromethylaniline |
| CAS | 88-17-5 |
| Summenformel | C7 H6 F3 N |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 2-Trifluoromethylaniline, Benzenamine, 2-(trifluoromethyl)- (9CI, ACI), 2-(Trifluoromethyl)benzenamine (ACI), o-Toluidine, α,α,α-trifluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Aminobenzotrifluoride, 2-Trifluoromethylphenylamine, NSC 10336, o-(Trifluoromethyl)aniline, o-(Trifluoromethyl)phenylamine, o-Aminobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-toluidine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4H,11H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 2-(Trifluormethyl)Anilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 161.12 |
| Formelmasse | 161.0452 |