Learn More
2-Aminobenzothiazol, TRC
Artikelnummer. 30311491
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30311491 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311491 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA593500100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Benzothiazol-2-amine
CAS 136-95-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 H6 N2 S
Menge 100 g
Synonym 2-Benzothiazolamine, Benzothiazole, 1-amino- (3CI), Benzothiazole, 2-amino- (6CI,7CI,8CI), Benzothiazoline, 2-imino- (4CI), 1,3-Benzothiazol-2-amine, 1,3-Benzothiazol-2-ylamine, 2(3H)-Benzothiazolimine, 2-Aminobenzo[d]thiazole, 2-Aminobenzothiazole, 2-Benzothiazolylamine, 2-Iminobenzothiazoline, ABT, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium ionophore I, NSC 4670, SKA 1
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
SMILES Nc1nc2ccccc2s1
IUPAC-Name 1,3-Benzothiazol-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 150.2
Formelmasse 150.0252
Reinheit (%) >95