Learn More
2-Aminobenzothiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475623 500 g 500 Gramm
11465623 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475623 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13521.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 136-95-8 | C7H6N2S | 150.199 g/mol
2-Aminobenzothiazole was used in the synthesis of cobalt(II) picrate mixed-ligand complexes. It was used to study adsorption of biologically significant 2-aminobenzothiazole molecules on colloidal silver particles using surface-enhanced raman scattering spectroscopy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Aminobenzothiazol wird bei der Synthese von Kobalt(II)-Pikrat-Mischligandenkomplexen verwendet. Es wird verwendet, um die Adsorption biologisch signifikanter 2Aminobenzothiazol-Moleküle an kolloidalen Silberpartikeln mit Hilfe einer oberflächenverbesserten Raman-Streuungsspektroskopie zu untersuchen
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Diethylether.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136-95-8
Summenformel C7H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 150.199
MDL-Nummer MFCD00005785
InChI-Schlüssel UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzothiazole, 2-benzothiazolamine, benzo d thiazol-2-amine, benzothiazol-2-ylamine, 2-aminobenzthiazole, benzothiazole-2-ylamine, 2-iminobenzothiazoline, o-aminobenzothiazole, benzothiazole, 2-amino, 2-benzothiazolylamine
PubChem CID 8706
IUPAC-Name 1,3-Benzothiazol-2-Amin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzothiazole
Schmelzpunkt 126°C to 129°C
Menge 500 g
Beilstein 116315
Merck Index 14,424
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether.
Formelmasse 150.2
Reinheit (%) 98%