Learn More
2-Aminobenzimidazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17980606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17980606 100 mg 100 Milligramm
30463860 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17980606 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM2500.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Aminobenzimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzimidazole
CAS 934-32-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Aminobenzimidazole
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H7 N3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Aminobenzimidazole, 1H-Benzimidazol-2-amine, Benzimidazole, 2-amino- (6CI,7CI,8CI), 1H-Benzimidazol-2-ylamine, 2-AB, 2-Amino-1H-benzimidazole, 2-Aminobenzimidazole, 2-Benzimidazolamine, 2-Benzimidazolylamine, 2-Iminobenzimidazoline, NSC 27793, NSC 7628
InChI-Formel InChI=1S/C7H7N3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H3,8,9,10)
SMILES Nc1nc2ccccc2[nH]1
IUPAC-Name 1H-Benzimidazol-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
Menge 100 mg
Formelmasse 133.064 g/mol