Learn More
2-Aminobenzolsulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30343616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343616 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343616 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB40150550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzenesulfonamide
CAS 3306-62-5
Summenformel C6H8N2O2S
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 2-Aminobenzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 172.2
Formelmasse 172.0306