Learn More
2-Aminobenzolboronsäurepinacolester-Hydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470466
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15470466 250 mg 250 Milligramm
15460466 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53194.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 393877-09-3
Summenformel C12H19BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 255.549
MDL-Nummer MFCD02179449
InChI-Schlüssel XWILEMYKORLIPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline hydrochloride, 2-aminophenylboronic acid, pinacol ester, hcl, 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline hydrochloride, 2-aminobenzeneboronic acid pinacol ester hci, 2-aminophenyl boronic acid, pinacol ester hydrochloride, 2-aminophenyl boronic acid,pinacol ester hydrochloride, 2-aminobenzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline-hydrogen chloride 1/1, benzenamine, 2-4,4,5,5-tetremethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, hcl salt
PubChem CID 44118691
IUPAC-Name 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Anilin;Hydrochlorid
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
Schmelzpunkt 161°C to 163°C
Menge 250 mg
Formelmasse 255.55
Reinheit (%) 96%