Learn More
Alfa Aesar™ 2-Aminobenzanilid, 95 %
Artikelnummer. 11347776
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11347776 5 g 5 Gramm
11357776 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347776 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. L11451.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 4424-17-3
Summenformel C13H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
MDL-Nummer MFCD00034792,MFCD00017096
InChI-Schlüssel FDPVTENMNDHFNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzanilide, benzamide, 2-amino-n-phenyl, anthranilanilide, n-2-aminobenzoyl aniline, n-phenylanthranilamide, benzanilide, 2-amino, n-phenyl-2-aminobenzamide, 2-amino-n-phenyl-benzamide, 2-aminophenyl-n-benzamide, o-aminobenzanilide
PubChem CID 78142
IUPAC-Name 2-amino-N-phenylbenzamid
SMILES NC1=CC=CC=C1C(=O)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzanilide
Schmelzpunkt 130°C to 134°C
Menge 5 g
Beilstein 782786
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 95%