Learn More
2-Aminobenzamid, TRC
Artikelnummer. 30137152
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
100 Milligramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137152 25 g 25 Gramm
30136278 100 g 100 Gramm
17963455 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137152 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA58710025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-68-6
Summenformel C7 H8 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Synonym Benzamide, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzamide, 2-Aminobenzenecarboxamide, 2-Carbamoylaniline, Anthranilamide, Anthranilimidic acid, NSC 38768, SR 4327, o-Aminobenzamide, o-Carbamoylaniline
IUPAC-Name 2-Aminobenzamid
SMILES NC(=O)c1ccccc1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzamide
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Formelmasse 136.0637