Learn More
2-Aminobenzamid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310377 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310377 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10167100AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzamide
CAS 88-68-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Aminobenzamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H8 N2 O
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzamide, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzamide, 2-Aminobenzenecarboxamide, 2-Carbamoylaniline, Anthranilamide, Anthranilimidic acid, NSC 38768, SR 4327, o-Aminobenzamide, o-Carbamoylaniline
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
SMILES NC(=O)c1ccccc1N
IUPAC-Name 2-Aminobenzamid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Menge 1 mL
Formelmasse 136,0637 g/mol