Learn More
2-Aminoanthracen, TRC
Artikelnummer. 30326539
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326539 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326539 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA576890100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoanthracene
CAS 613-13-8
Summenformel C14 H11 N
Menge 100 mg
Synonym 2-Anthracenamine (9CI, ACI), 2-Anthramine (6CI, 7CI, 8CI), (Anthracen-2-yl)amine, 2-Aminoanthracene, 2-Anthracylamine, 2-Anthrylamine, NSC 400535, β-Aminoanthracene
InChI-Formel InChI=1S/C14H11N/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H,15H2
SMILES Nc1ccc2cc3ccccc3cc2c1
IUPAC-Name Anthracen-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 193.24
Formelmasse 193.0891