Learn More
2-Aminoacetophenon-Hydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10026163
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
5468-37-1
C8H10ClNO
171.62
MFCD00012873
CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N
2-aminoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-phenylethanone hydrochloride, phenacylamine hydrochloride, 2-aminoacetophenone hcl, 2-aminoacetophenonehydrochloride, 2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride, alpha-aminoacetophenone hydrochloride, 2-aminoacetophenonehcl, ethanone, 2-amino-1-phenyl-, hydrochloride, omega-aminoacetophenone hydrochloride
2723597
2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride
Cl.NCC(=O)C1=CC=CC=C1
5468-37-1
C8H10ClNO
171.62
MFCD00012873
CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N
2-aminoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-phenylethanone hydrochloride, phenacylamine hydrochloride, 2-aminoacetophenone hcl, 2-aminoacetophenonehydrochloride, 2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride, alpha-aminoacetophenone hydrochloride, 2-aminoacetophenonehcl, ethanone, 2-amino-1-phenyl-, hydrochloride, omega-aminoacetophenone hydrochloride
2723597
2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride
Cl.NCC(=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Aminoacetophenone hydrochloride
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 194.0°C
Farbe Farblos bis Hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95.0 to 105% (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COCH2NH2·HCl
Menge 25 g
Beilstein 14, 49
Merck Index 10, 7068
Formelmasse 171.63
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminoacetophenone hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.