Learn More
2'-Aminoacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11319216 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11319216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10895.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2 '-Aminoacetophenone
CAS 551-93-9
Dichte 1.118
Siedepunkt 253°C to 255°C
Flammpunkt 112°C
Summenformel C8H9NO
Brechungsindex 1.616
MDL-Nummer MFCD00007717
Menge 10 g
Beilstein 386122
Merck Index 14,413
Synonym 2 '-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline
InChI-Schlüssel GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1N
IUPAC-Name 1-(2-Aminophenyl)Ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 135.166
PubChem CID 11086
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 98%