Learn More
2-Amino-p-cresol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10861861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10861861 50 g Glasflasche 50 Gramm
10255830 250 g Glasflasche 250 Gramm
10371620 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10861861 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 163210500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-84-1 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-84-1
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.16
MDL-Nummer MFCD00007699
InChI-Schlüssel ZMXYNJXDULEQCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-p-cresol, 2-hydroxy-5-methylaniline, phenol, 2-amino-4-methyl, 3-amino-4-hydroxytoluene, 6-hydroxy-m-toluidine, 4-methyl-2-aminophenol, 5-methyl-2-hydroxyaniline, 2-amino-4-cresol, p-cresol, 2-amino, 2-amino-4-methyl-phenol
PubChem CID 7264
IUPAC-Name 2-Amino-4-Methylphenol
SMILES CC1=CC=C(O)C(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-p-cresol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 134.0°C to 139.0°C
Farbe Beige bis braun-grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H3(CH3)OH
Menge 50 g
Beilstein 13,601
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flocken oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-p-cresol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.