Learn More
2-Amino-N,N-dimethylethan-1-sulfonamidhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-amino-N,N-dimethylethane-1-sulfonamide hydrochloride |
| CAS | 91893-69-5 |
| Summenformel | C4 H12 N2 O2 S . H Cl |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H12N2O2S.ClH/c1-6(2)9(7,8)4-3-5;/h3-5H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)S(=O)(=O)CCN |
| IUPAC-Name | 2-Amino-N,N-dimethylethansulfonamid;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 188.676 |
| Formelmasse | 188.039 |