Learn More
2-Amino-m-cresol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10785925 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10785925 5 g Glasflasche 5 Gramm
10716095 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10785925 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 398410050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2835-97-4 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2835-97-4
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.16
MDL-Nummer MFCD00075082
InChI-Schlüssel FEDLEBCVFZMHBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-m-cresol, phenol, 2-amino-3-methyl, 2-amino-3-methyl-phenol, 2-hydroxy-6-methylaniline, amino-m-cresol, ccris 8319, 2-azanyl-3-methyl-phenol, 2-hydroxy-6-methyl-aniline, acmc-1cp72, dsstox_cid_29117
PubChem CID 3014138
IUPAC-Name 2-Amino-3-Methylphenol
SMILES CC1=CC=CC(O)=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-m-cresol
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 149.0°C to 152.0°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H3(CH3)OH
Menge 5 g
Formelmasse 123.15
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-m-cresol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.