Learn More
2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30457451
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457451 4 x 25 mg 100 Milligramm
17903146 25 mg 25 Milligramm
17912496 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457451 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0061.0300254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-on, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one
CAS 91702-61-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H11 N5 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Aciclovir Imp. C (EP), 395U76, Aciclovir Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)13(3-10-6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES NC1=Nc2ncn(COCCO)c2C(=O)N1
IUPAC-Name 2-Amino-7-(2-hydroxyethoxymethyl)-1H-purin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 225.2
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 225,0862 g/mol