Learn More
2-Amino-6-purinethiol, 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10771345 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10771345 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10419780 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10771345 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 104482500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 154-42-7
Summenformel C5H5N5S
Molekulargewicht (g/mol) 167.19
MDL-Nummer MFCD00233553
InChI-Schlüssel WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-thioguanine, thioguanine, tioguanine, 2-amino-6-mercaptopurine, 6-mercaptoguanine, tioguanin, tabloid, lanvis, 2-amino-6-purinethiol, 2-aminopurine-6-thiol
PubChem CID 2723601
ChEBI CHEBI:9555
IUPAC-Name 2-Amino-6,7-dihydro-3H-purin-6-thion
SMILES NC1=NC(=S)C2=C(N1)N=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-purinethiol
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >360.0°C
Farbe Gelb nach grün
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Beilstein 26, IV, 3926
Merck Index 15, 9490
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in an aqueous naoh solution
Formelmasse 167.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-purinethiol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen