Learn More
2-Amino-6-picolin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-6-picoline |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 40°C to 45°C |
| Farbe | Gelb |
| Siedepunkt | 208°C to 209°C |
| Flammpunkt | 103°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Amino-6-picoline
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.