Learn More
2-Amino-6-Methylpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11428663
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
500 Gramm
Product Code. 11428663
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A10444.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1824-81-3 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1824-81-3
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00006331
InChI-Schlüssel QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methyl
PubChem CID 15765
IUPAC-Name 6-Methylpyridin-2-Amin
SMILES CC1=CC=CC(N)=N1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-methylpyridine
Schmelzpunkt 41°C to 45°C
Siedepunkt 208°C to 209°C
Flammpunkt 103°C (217°F)
Geruch Unpleasant
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 107048
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 99%