Learn More
2-Amino-6-iodpurin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438137 5 g 5 Gramm
15428137 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51672.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19690-23-4
Summenformel C5H4IN5
Molekulargewicht (g/mol) 261.03
MDL-Nummer MFCD03840496,MFCD08706375
InChI-Schlüssel CQYPNVKLVHHOSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-iodopurine, 6-iodo-9h-purin-2-amine, 2-amino-6-iodo purine, 2-amino-6-iodo-7h-purine, pubchem9213, 6-iodo-2-aminopurine, 2-amino-6-iodo-purine, 6-iodopurine-2-ylamine, acmc-1caa5, amtns010
PubChem CID 6101575
IUPAC-Name 6-Iod-7H-Purin-2-Amin
SMILES NC1=NC(I)=C2NC=NC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-iodopurine
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 261.02
Reinheit (%) 97%