Learn More
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11352047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352047 1 g -
11362047 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07777.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28128-40-7
Summenformel C5H5N5OS
Molekulargewicht (g/mol) 183.189
MDL-Nummer MFCD00075623
InChI-Schlüssel JHEKNTQSGTVPAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine, 8-mercaptoguanine, 2-amino-8-mercapto-7h-purin-6-ol, 2-amino-8-sulfanyl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-amino-1,7,8,9-tetrahydro-2-thioxo-6h-purin-6-one, 2-amino-8-mercapto-1,9-dihydro-purin-6-one, 2-amino-8-thioxo-3,7-dihydropurin-6-one, 2-amino-8-sulfanyl-7h-purin-6-ol, 2-amino-8-sulfanyl-9h-purin-6-ol, 2-amino-8-thioxo-1,7,8,9-tetrahydro-purin-6-one
PubChem CID 2725005
IUPAC-Name 2-Amino-8-Sulfanyliden-7,9-Dihydro-3H-Purin-6-on
SMILES C12=C(NC(=NC1=O)N)NC(=S)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Beilstein 982327
Formelmasse 183.19
Reinheit (%) 97%