Learn More
2-Amino-6-fluorbenzothiazol, TRC
Artikelnummer. 30347862
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347862 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347862 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63463350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-fluorobenzothiazole
CAS 348-40-3
Summenformel C7H5FN2S
Menge 50 mg
Synonym 6-Fluoro-2-benzothiazolamine, 2-Amino-6-fluoro-1,3-benzothiazole, 2-Amino-6-fluorobenzothiazole, 6-Fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-Fluoro-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-Fluoro-2-aminobenzothiazole, 6-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Fluorobenzothiazol-2-amine, 6-Fluorobenzothiazol-2-ylamine, NSC 266095, SKA 18
InChI-Formel InChI=1S/C7H5FN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10)
SMILES Fc1ccc2NC(=N)Sc2c1
IUPAC-Name 6-Fluor-1,3-Benzothiazol-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
Formelmasse 168.0157