Learn More
2-Amino-6-Fluorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10590394 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10590394 1 g Glasflasche 1 Gramm
10319250 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10590394 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 263730010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 348-40-3
MDL-Nummer MFCD00013336
InChI-Schlüssel CJLUXPZQUXVJNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-fluorobenzothiazole, 6-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 6-fluoro-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-fluoro, 6-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-fluoro benzothiazole, 2-amino-6-fluoro-1,3-benzothiazole, 6-fluorobenzothiazole-2-ylamine, pubchem14467, maybridge1_006546
PubChem CID 319954
IUPAC-Name 6-Fluor-1,3-Benzothiazol-2-Amin
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)SC(=N2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 181.0°C to 185.0°C
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5FN2S
Menge 1 g
Molekulargewicht (g/mol) 168.2
Formelmasse 168.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.