Learn More
2-Amino-6-Fluorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific™™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-6-fluorobenzothiazole |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 181°C to 185°C |
| Farbe | Braun bis weiß |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C7H5FN2S |
| Mehr anzeigen |