Learn More
2-Amino-6-Fluorbenzoesäure, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 306450010
Additional Details : CAS : 434-76-4 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10411501
  • 29.54 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
04-02-2021
Chemische Identifikatoren
434-76-4
155.13
RWSFZKWMVWPDGZ-UHFFFAOYSA-N
521142
C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)N
C7H6FNO2
MFCD00067781
6-fluoroanthranilic acid, anthralic acid, 6-fluoro, benzoic acid, 2-amino-6-fluoro, 6-amino-2-fluorobenzoic acid, 2-amino-6-fluoro-benzoic acid, 2,amino-6-fluorobenzoic acid, 4owo, pubchem1324, 6-fluoroanthanilic acid, acmc-209jun
2-Amino-6-fluorbenzoesäure
Spezifikation
2-Amino-6-fluorobenzoic acid
Glasflasche
170°C to 172°C
434-76-4
100.0
C7H6FNO2
MFCD00067781
RWSFZKWMVWPDGZ-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-6-fluorbenzoesäure
521142
Kristallpulver
Authentic
Gelb bis Braun
1g
97.5
97.5% min. (HPLC)
H2NC6H3(F)COOH
6-fluoroanthranilic acid, anthralic acid, 6-fluoro, benzoic acid, 2-amino-6-fluoro, 6-amino-2-fluorobenzoic acid, 2-amino-6-fluoro-benzoic acid, 2,amino-6-fluorobenzoic acid, 4owo, pubchem1324, 6-fluoroanthanilic acid, acmc-209jun
C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)N
155.13
155.13
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation