Learn More
2-Amino-6-chlorpurinribosid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486399
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15486399 1 g 1 Gramm
15496399 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486399 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64468.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2004-07-1
Summenformel C10H12ClN5O4
Molekulargewicht (g/mol) 301.69
MDL-Nummer MFCD00005735
InChI-Schlüssel TXWHPSZYRUHEGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-amino-6-chloropurine riboside, 2-amino-6-chloropurine-9-riboside
PubChem CID 46874491
IUPAC-Name (3R,4S,5R)-2-(2-Amino-6-Chlorpurin-9-yl)-5-(Hydroxymethyl)oxolan-3,4-Diol
SMILES C1=NC2=C(N1C3C(C(C(O3)CO)O)O)N=C(N=C2Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-chloropurine riboside
Schmelzpunkt 165°C to 167°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 301.69
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver