Learn More
2-Amino-6-chlorpurin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2-Amino-6-chloropurine finds its uses in the enzymatic synthesis of 2?-deoxyguanosine, 9-alkyl purines and (R)- and (S)-N-(2-phosphonomethoxypropyl) derivatives of purine and pyrimidine bases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-6-Chloropurin findet seine Verwendung bei der enzymatischen Synthese von 2′-Desoxyguanosin, 9-Alkylpurinen und (R)- und (S)-N-(2-Phosphonomethoxypropyl)-Derivaten von Purin- und Pyrimidin-Basen.
Löslichkeit
Löslich in 1 mol/l NaOH; sehr schwache Trübung.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
2-Amino-6-Chloropurin findet seine Verwendung bei der enzymatischen Synthese von 2′-Desoxyguanosin, 9-Alkylpurinen und (R)- und (S)-N-(2-Phosphonomethoxypropyl)-Derivaten von Purin- und Pyrimidin-Basen.
Löslichkeit
Löslich in 1 mol/l NaOH; sehr schwache Trübung.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-6-chloropurine |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 9626 |
Formelmasse | 169.57 |
Reinheit (%) | 99% |