Learn More
2-Amino-6-Chloropurin-9-Riboside, 99 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15576016 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15576016 5 g 5 Gramm
15566016 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15576016 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 226390050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 2004-07-1
Summenformel C10H12ClN5O4
Molekulargewicht (g/mol) 301.69
InChI-Schlüssel TXWHPSZYRUHEGT-UHFFFAOYNA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-chloropurine-9-riboside
Schmelzpunkt 165.0°C to 175.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Spezifische Drehung -35
Synonym 2-amino-6-chloropurine riboside, 2-amino-6-chloropurine-9-riboside
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso,methanol
SMILES C1=NC2=C(N1C3C(C(C(O3)CO)O)O)N=C(N=C2Cl)N
IUPAC-Name (3R,4S,5R)-2-(2-Amino-6-Chlorpurin-9-yl)-5-(Hydroxymethyl)oxolan-3,4-Diol
PubChem CID 46874491
Formelmasse 301.69
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-chloropurine-9-riboside
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.