Learn More
2-Amino-6-Chloropurin-9-Riboside, 99 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-6-chloropurine-9-riboside |
Schmelzpunkt | 165.0°C to 175.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Spezifische Drehung | -35 |
Synonym | benzoic acid, 4-chlorophenyl ester, p-chlorophenol benzoate, p-chlorophenyl benzoate, benzoic acid 4-chlorophenyl ester, benzoic acid, p-chlorophenyl ester, 4-chlorophenylbenzoate, acmc-1cina, cbmicro_005244, 4-chlorophenyl benzoate |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso,methanol |
SMILES | NC1=NC(Cl)=C2N=CN(C3OC(CO)C(O)C3O)C2=N1 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Amino-6-chloropurine-9-riboside
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.