Learn More
2-Amino-6-chlorpurin-9-Beta-D-ribosid, TRC
Artikelnummer. 30314976
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30314976 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314976 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6035105G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-chloropurine-9-beta-D-riboside
CAS 2004-07-1
Summenformel C10H12ClN5O4
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12ClN5O4/c11-7-4-8(15-10(12)14-7)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
SMILES Nc1nc(Cl)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-(2-Amino-6-chlorpurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
Molekulargewicht (g/mol) 301.69