Learn More
2-Amino-6-Chlorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10477150 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10477150 10 g Glasflasche 10 Gramm
10361134 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10477150 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 136400100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 95-24-9
Summenformel C7H5ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 184.65
MDL-Nummer MFCD00053557
InChI-Schlüssel VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s
PubChem CID 7226
IUPAC-Name 6-Chlor-1,3-Benzothiazol-2-Amin
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-chlorobenzothiazole
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 197°C to 201°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 184.65
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO– Nur für Forschungszwecke