Learn More
2-Amino-6-chlorbenzonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-6-chlorobenzonitrile |
| CAS | 6575-11-7 |
| Summenformel | C7H5ClN2 |
| Menge | 1 g |
| SMILES | Nc1cccc(Cl)c1C#N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.58 |
| Formelmasse | 152.0141 |