Learn More
2-Amino-6-Chlorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327036 5 g 5 Gramm
11317036 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327036 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06883.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6575-11-7 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6575-11-7
MDL-Nummer MFCD00015546
PubChem CID 81056
IUPAC-Name 2-amino-6-Chlorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-chlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 133°C to 137°C
Menge 5 g
Summenformel C7H5ClN2
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2717090
Synonym 6-chloroanthranilonitrile, benzonitrile, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzonitrile, 3-chloro-2-cyanoaniline, pubchem4614, acmc-1b6zr, 6-amino-2-chlorobenzonitrile, ksc497g6t, 2-amino-6-chloro benzonitrile, benzonitrile,2-amino-6-chloro
InChI-Schlüssel MEJVTQKBWPYBFG-UHFFFAOYSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 152.58
Formelmasse 152.58
Reinheit (%) 98%