Learn More
2-Amino-6-Chlorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317036
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317036 1 g 1 Gramm
11327036 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317036 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06883.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6575-11-7 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6575-11-7
MDL-Nummer MFCD00015546
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-chlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 133°C to 137°C
Menge 1 g
Summenformel C15H15BrClN2O4P
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2717090
Synonym 6-Chloroanthranilonitrile
InChI-Schlüssel QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 433.62
Formelmasse 152.58
Reinheit (%) 98%