Learn More
2-Amino-6-chlorbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10651642 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10651642 10 g Glasflasche 10 Gramm
10317711 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10651642 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 300500100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2148-56-3 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2148-56-3
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00051530
InChI-Schlüssel SZCPTRGBOVXVCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzoic acid, 6-chloranthranilsaure, pubchem9876, acmc-1cngq, 6-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-3-chloroaniline, 2amino-6-chlorobenzoic acid, ksc201s6b
PubChem CID 75071
IUPAC-Name 2-Amino-6-Chlorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 143°C to 147°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver