Learn More
2-Amino-6-Chlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319689
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11319689
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10890.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2148-56-3 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
2-Amino-6-chlorobenzoic acid is used as intermediate for medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-6-chlorobenzoesäure wird als Zwischenprodukt für die Medizin verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich. Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2148-56-3
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00051530
InChI-Schlüssel SZCPTRGBOVXVCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzoic acid, 6-chloranthranilsaure, pubchem9876, acmc-1cngq, 6-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-3-chloroaniline, 2amino-6-chlorobenzoic acid, ksc201s6b
PubChem CID 75071
IUPAC-Name 2-Amino-6-Chlorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 149°C to 152°C
Menge 10 g
Beilstein 2804041
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water. Soluble in methanol.
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 98%